DL-Menthol, Kristalle USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
rel-(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
ME111-10KGBL
ME111-180KGBLK
ME111-50KGBL
ME111-500GM
SPCMME111-10KGBLEA
3730
EUR
SPCMME111-10KGBL
SPCMME111-180KGBLK
SPCMME111-50KGBL
SPCMME111-500GM
DL-Menthol, Kristalle USP
DL-Menthol
Formel:
C₁₀H₂₀O Molecular Weight: 156,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001484 CAS-Nummer: 89-78-1 EINECS: 201-939-0 |