Kaliumbenzoat NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Benzoic acid potassium salt
P1181-12KG P1181-2.5KG P1181-45KGBL
SPCMP1181-12KGEA 831 EUR
SPCMP1181-12KG SPCMP1181-2.5KG SPCMP1181-45KGBL
Kaliumbenzoat NF
Kaliumbenzoat
Formel: C₇H₅KO₂
Molecular Weight: 160,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013061
CAS-Nummer: 582-25-2
EINECS: 209-481-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.