Polysorbat 40 NF
Lieferant: Spectrum Chemical
PO134-200LTBL PO134-20LT PO134-4LTGL
SPCMPO134-200LTBLEA 18820 EUR
SPCMPO134-200LTBL SPCMPO134-20LT SPCMPO134-4LTGL
Polysorbat 40 NF
Polysorbat 40
Formel: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165345
CAS-Nummer: 9005-66-7