4-Aminobenzoesäure USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: 4-Carbonsäureanilin, PABA
AM150-50KGBL AM150-100GM AM150-500GM AM150-12KG
SPCMAM150-50KGBLEA 0 EUR
SPCMAM150-50KGBL SPCMAM150-100GM SPCMAM150-500GM SPCMAM150-12KG
4-Aminobenzoesäure USP
4-Aminobenzoesäure
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 340
Schmelzpunkt: 188
Dichte: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007894
CAS-Nummer: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.5% Min.