4-Aminobuttersäure
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: γ-Aminobuttersäure, GABA
AM151-12KG AM151-25KGBL
SPCMAM151-12KGEA 4910 EUR
SPCMAM151-12KG SPCMAM151-25KGBL
4-Aminobuttersäure
4-Aminobuttersäure
Melamine statement (available upon request) BSE/TSE statement (available upon request)
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103.12 g/mol
Siedepunkt: 248
Schmelzpunkt: 202
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008226
CAS-Nummer: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.