Kalium-D-gluconat, wasserfrei USP

Lieferant: Spectrum Chemical

Synonyme: D-Gluconsäure Kaliumsalz, Dextronsäure Kaliumsalz, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Kaliumsalz

PO178-12KG PO178-2.5KG PO178-50KGBL
SPCMPO178-12KGEA 1190 EUR
SPCMPO178-12KG SPCMPO178-2.5KG SPCMPO178-50KGBL
Kalium-D-gluconat, wasserfrei USP
Kalium-D-gluconat
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Molecular Weight: 234,25 g/mol
Schmelzpunkt: 174…176 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00064211
CAS-Nummer: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Index: 12,07796

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 97% Min.

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR