L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat, Pulver USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
L(+)-Weinsäure Kaliumnatriumsalz Tetrahydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Kaliumnatriumsalz-Tetrahydrat
PO210-12KG
PO210-2.5KG
PO210-50KGBL
SPCMPO210-12KGEA
1730
EUR
SPCMPO210-12KG
SPCMPO210-2.5KG
SPCMPO210-50KGBL
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat, Pulver USP
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
Form: Powder
Formel:
KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O Schmelzpunkt: 70…80 °C Dichte: ∼1,767 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150989 CAS-Nummer: 6381-59-5 EINECS: 206-156-8 Merck Index: 13,07755 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99% Min. |