L(+)-Serin USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: (S)-(+)-2-Amino-3-hydroxypropionsäure, (S)-(+)-Serin, H-Ser-OH
S1023-1KG S1023-25KGBL S1023-12KGBL
SPCMS1023-1KGEA 3170 EUR
SPCMS1023-1KG SPCMS1023-25KGBL SPCMS1023-12KGBL
L(+)-Serin USP
L(+)-Serin
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₃H₇NO₃
Molecular Weight: 105,09 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 215…225 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064224
CAS-Nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.5% Min.