Natriumstearat, Pulver NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
Stearinsäure Natriumsalz
S1447-12KG
S1447-2.5KG
S1447-50KGBL
S1447-500GM
SPCMS1447-12KGEA
1140
EUR
SPCMS1447-12KG
SPCMS1447-2.5KG
SPCMS1447-50KGBL
SPCMS1447-500GM
Natriumstearat, Pulver NF
Natriumstearat
Form: Powder
Formel:
C₁₈H₃₅NaO₂ Molecular Weight: 306.46 g/mol Schmelzpunkt: 288 Dichte: 1.103 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036404 CAS-Nummer: 822-16-2 EINECS: 212-490-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 90% Min. |