D(+)-Biotin, Pulver USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
(3aS,4S,6aR)-Biotin, Vitamin H, Vitamin B8, 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H- thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansäure, Vitamin B7, Coenzym R
B1103-1KGBL
B1103-100GMBL
B1103-1GM
B1103-25GM
B1103-500GMBL
B1103-500MG
B1103-5GM
SPCMB1103-1KGBLEA
0
EUR
SPCMB1103-1KGBL
SPCMB1103-100GMBL
SPCMB1103-1GM
SPCMB1103-25GM
SPCMB1103-500GMBL
SPCMB1103-500MG
SPCMB1103-5GM
D(+)-Biotin, Pulver USP
D(+)-Biotin
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₃S Molecular Weight: 244,31 g/mol Schmelzpunkt: 232…233 °C Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005541 CAS-Nummer: 58-85-5 EINECS: 200-399-3 Merck Index: 13,01231 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 97.5% Min. |