Betain Hydrochlorid USP
Lieferant: Spectrum Chemical
B1104-12KGBL B1104-50KGBL B1104-100GM
SPCMB1104-12KGBLEA 2770 EUR
SPCMB1104-12KGBL SPCMB1104-50KGBL SPCMB1104-100GM
Betain Hydrochlorid USP
Betain Hydrochlorid
Formel: C₅H₁₂ClNO₂
Molecular Weight: 153,61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011903
CAS-Nummer: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.