2,6-Di-tert-butyl-p-kresol, körnig NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
DBPC, Butylhydroxytoluol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, Ionol, BHT
B1196-12KGBL
B1196-2.5KG
B1196-500GM
SPCMB1196-12KGBLEA
2570
EUR
SPCMB1196-12KGBL
SPCMB1196-2.5KG
SPCMB1196-500GM
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol, körnig NF
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel:
C₁₅H₂₄O Molecular Weight: 220.35 g/mol Siedepunkt: 265 Schmelzpunkt: 69…70 °C Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 127 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011644 CAS-Nummer: 128-37-0 EINECS: 204-881-4 Merck Index: 13,01547 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99% Min. |