Natrium-L(+)-ascorbat USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: L-Threoascorbinsäure Natriumsalz, Acidum ascorbicum Natriumsalz, Natriumascorbat, L(+)-Ascorbinsäure Natriumsalz
SO108-50KGBL SO108-5KG SO108-500GM
SPCMSO108-50KGBLEA 0 EUR
SPCMSO108-50KGBL SPCMSO108-5KG SPCMSO108-500GM
Natrium-L(+)-ascorbat USP
Natrium-L(+)-ascorbat
Formel: C₆H₇NaO₆
Molecular Weight: 198.11 g/mol
Schmelzpunkt: 219
Dichte: 1.799 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082340
CAS-Nummer: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.