Natriumsalicylat, Kristalle USP

Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxybenzoesäure Natriumsalz, Salicylsäure Natriumsalz

SO205-12KG SO205-2.5KG SO205-50KGBL
SPCMSO205-12KGEA 1670 EUR
SPCMSO205-12KG SPCMSO205-2.5KG SPCMSO205-50KGBL
Natriumsalicylat, Kristalle USP
Natriumsalicylat

BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)

Formel: HOC₆H₄COONa
Molecular Weight: 160,10 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
Dichte: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002440
CAS-Nummer: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.5% Min.

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR