Sorbinsäure, powder NF
Lieferant: Spectrum Chemical
|
Achtung
|
Synonyme:
(E,E)-2,4-Hexadiensäure, trans,trans-2,4-Hexadiensäure, (2E,4E)-2,4-Hexadiensäure, 2,4-Hexadiensäure
SO215-12KG
SO215-2.5KG
SO215-100GM
SPCMSO215-12KGEA
1650
EUR
SPCMSO215-12KG
SPCMSO215-2.5KG
SPCMSO215-100GM
Sorbinsäure, powder NF
Sorbinsäure
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel:
CH₃CH=CHCH=CHCOOH Molecular Weight: 112.13 g/mol Siedepunkt: 228 Schmelzpunkt: 132…135 °C Dichte: 1.204 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 127 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002703 CAS-Nummer: 110-44-1 EINECS: 203-768-7 Merck Index: 13,08793 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99% Min. |