Bismut(III)citrat, Pulver USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung
Synonyme: Bismuth citrate
B1973-12KGBL B1973-25KGBL
SPCMB1973-12KGBLEA 0 EUR
SPCMB1973-12KGBL SPCMB1973-25KGBL
Bismut(III)citrat, Pulver USP
Bismut(III)citrat
Form: Powder
Formel: C₆H₅BiO₇
Molecular Weight: 398.08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050817
CAS-Nummer: 813-93-4
EINECS: 212-390-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 49% Min.