(±)-1,3-Butandiol
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: (±)-1,3-Dihydroxybutan, (±)-1,3-Butylenglycol
B2147-200LTBL B2147-20LT
SPCMB2147-200LTBLEA 4800 EUR
SPCMB2147-200LTBL SPCMB2147-20LT
(±)-1,3-Butandiol
(±)-1,3-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 90.12 g/mol
Siedepunkt: 206…208 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –50 °C
Dichte: 1.004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 116
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004554
CAS-Nummer: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.