Tannin USP

Lieferant: Spectrum Chemical

Synonyme: Gerbsäure, Tannin

T1013-12KG T1013-2.5KG T1013-125GM
SPCMT1013-12KGEA 3030 EUR
SPCMT1013-12KG SPCMT1013-2.5KG SPCMT1013-125GM
Tannin USP
Tannin
Formel: C₇₆H₅₂O₄₆
Molecular Weight: 1701.2 g/mol
Schmelzpunkt: 218…219 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 199
MDL: MFCD00066397
CAS-Nummer: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR