O15-Palmitoylretinol USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung
Synonyme: Retinyl palmitate, Retinol palmitate, alle-trans-Retinylpalmitat
V1159-1LT V1159-5KGBL
SPCMV1159-1LTEA 2980 EUR
SPCMV1159-1LT SPCMV1159-5KGBL
O15-Palmitoylretinol USP
Vitamin A palmitate
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₃₆H₆₀O₂
Molecular Weight: 524.87 g/mol
MDL: MFCD00019414
CAS-Nummer: 79-81-2
EINECS: 201-228-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 95% Min.