Benzylbenzoat USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung
Synonyme: Benzoesäurebenzylester
BE159-200LTBL BE159-20LT BE159-500ML
SPCMBE159-200LTBLEA 0 EUR
SPCMBE159-200LTBL SPCMBE159-20LT SPCMBE159-500ML
Benzylbenzoat USP
Benzylbenzoat
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212.25 g/mol
Siedepunkt: 323
Schmelzpunkt: 17…20 °C
Dichte: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 158 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003075
CAS-Nummer: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01129
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.