Calciumacetat USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Essigsäure Calciumsalz, Calciumdi(acetat)
C1067-12KG C1067-100GM
SPCMC1067-12KGEA 2040 EUR
SPCMC1067-12KG SPCMC1067-100GM
Calciumacetat USP
Calciumacetat
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: (H₃CCOO)₂Ca
Molecular Weight: 158,17 g/mol
Dichte: 1,509 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150019
CAS-Nummer: 62-54-4
EINECS: 200-540-9
Merck Index: 12,01683
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.