tri-Calciumdicitrat Tetrahydrat, Pulver USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Calciumcitrat tribasisch Tetrahydrat, di-Citronensäure Tricalciumsalz Tetrahydrat
C1102-125LBBL C1102-12KG C1102-2.5KG
SPCMC1102-125LBBLEA 3300 EUR
SPCMC1102-125LBBL SPCMC1102-12KG SPCMC1102-2.5KG
tri-Calciumdicitrat Tetrahydrat, Pulver USP
tri-Calciumdicitrat Tetrahydrat
Form: Powder
Formel: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
Molecular Weight: 570,5 g/mol
MDL: MFCD00150786
CAS-Nummer: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 97.5% Min.