VWR®, Pulverbeutel zur Bestimmung von Stickstoff, Reagenzien für Photometer
Lieferant: VWR Chemicals
85618.610EA 182 EUR
85618.610 85619.610
VWR®, Pulverbeutel zur Bestimmung von Stickstoff, Reagenzien für Photometer
Umwelt-Prüfkits
VWR® Reagenzienbeutel sind speziell für den Einsatz für alle mobilen und Labor-Photometer von Hach mit 16-mm-Küvetten. Es sind keine Kalibrierdaten notwendig. Die Beutel aus Aluminiumfolie sind einzeln versiegelt und damit gegen äußere Einflüsse geschützt. Sie enthalten die exakt vorgewogene Menge an Reagenzien mit einer hohen Genauigkeit der Resultate, einfache Handhabung und rasche Löslichkeit.
  • Genau
  • Schnelle und einfache Handhabung durch die leichtere Löslichkeit der Pulver gegenüber Reagenztabletten sowie eine längere Haltbarkeit
  • Keine Kalibrierung notwendig
  • Abgeschrägte Kanten verhindern das Hängenbleiben der Reagenzien in den Ecken
RS = Reagenzienbeutel Set