Vitamin B12 (Cyanocobalamin) FCC
Lieferant: Spectrum Chemical
C1454-1KGBL C1454-500MG C1454-5GM
SPCMC1454-1KGBLEA 0 EUR
SPCMC1454-1KGBL SPCMC1454-500MG SPCMC1454-5GM
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) FCC
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Formel: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Molecular Weight: 1355,38 g/mol
Schmelzpunkt: 320 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00151092
CAS-Nummer: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 96% Min.