L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: (R)-(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat, (R)-(+)-2-Amino-3-mercaptopropansäure Hydrochlorid Monohydrat, H-Cys-OH.HCl.H2O
C1473-12KGBL C1473-1KG C1473-50KGBL
SPCMC1473-12KGBLEA 0 EUR
SPCMC1473-12KGBL SPCMC1473-1KG SPCMC1473-50KGBL
L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat USP
L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Molecular Weight: 175.64 g/mol
Schmelzpunkt: 168…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065606
CAS-Nummer: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18703c57a6b5f299a5f38f5d92b333d3d65de497&vid=10395059845247050509d84df67aefcb3c98806c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.5% Min.