Calcium-D-gluconat, wasserfrei, Pulver USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: D-Gluconsäure Calciumsalz, Dextronsäure Calciumsalz, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Calciumsalz
C1939-12KG C1939-2.5KG C1939-50KGBL
SPCMC1939-12KGEA 1280 EUR
SPCMC1939-12KG SPCMC1939-2.5KG SPCMC1939-50KGBL
Calcium-D-gluconat, wasserfrei, Pulver USP
Calcium-D-gluconat
Form: Powder
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
Schmelzpunkt: 178 °C
MDL: MFCD00064209
CAS-Nummer: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.