Benzethoniumchlorid USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Gefahr
Synonyme: Hyamine® 1622
BE129-12KGBL BE129-2.5KG BE129-50KGBL BE129-125GMGL
SPCMBE129-12KGBLEA 0 EUR
SPCMBE129-12KGBL SPCMBE129-2.5KG SPCMBE129-50KGBL SPCMBE129-125GMGL
Benzethoniumchlorid USP
Benzethoniumchlorid
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
Molecular Weight: 448.09 g/mol
Schmelzpunkt: 164…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011742
CAS-Nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01074
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 97% Min.