Buttersäure
Lieferant: Spectrum Chemical
Gefahr
Synonyme: Butansäure
B1195-2.5LTPV B1195-200LTBL B1195-20LTBL
SPCMB1195-2.5LTPVEA 432 EUR
SPCMB1195-2.5LTPV SPCMB1195-200LTBL SPCMB1195-20LTBL
Buttersäure
Buttersäure
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 163,5
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 0.958 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 67
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002814
CAS-Nummer: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01593
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.