Calciumhydrogenphosphat Dihydrat, Pulver USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
Calciumorthophosphat dibasisch Dihydrat, Calciumphosphat dibasisch Dihydrat, Calciumhydrogenorthophosphat Dihydrat
CA160-12KG
CA160-2.5KG
CA160-50KGBL
CA160-500GM
SPCMCA160-12KGEA
1300
EUR
SPCMCA160-12KG
SPCMCA160-2.5KG
SPCMCA160-50KGBL
SPCMCA160-500GM
Calciumhydrogenphosphat Dihydrat, Pulver USP
Calciumhydrogenphosphat Dihydrat
Form: Powder
Formel:
HCaO₄P·2H₂O Molecular Weight: 172,09 g/mol Schmelzpunkt: 36 °C Dichte: 2,44 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149621 CAS-Nummer: 7789-77-7 EINECS: 231-826-1 Merck Index: 13,01699 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98% Min. |