Calciumsulfat Dihydrat NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
Pflaster Paris
CA170-12KG
CA170-2.5KG
CA170-45KGBL
SPCMCA170-12KGEA
1020
EUR
SPCMCA170-12KG
SPCMCA170-2.5KG
SPCMCA170-45KGBL
Calciumsulfat Dihydrat NF
Calciumsulfat Dihydrat
Formel:
CaSO₄·2H₂O Molecular Weight: 172,17 g/mol Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149625 CAS-Nummer: 10101-41-4 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 13,01711 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98% Min. |