Filterspitzen, geringe Retention, verlängert, ART™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2140-05-HR 2079-05-HR 2080-05-HR 2160P-05-HR
732-1179EA 81.8 EUR
732-1179 732-2397 732-2399 732-2405
Filterspitzen, geringe Retention, verlängert, ART™
Pipettenspitzen
Diese Filterspitzen passen auf nahezu jede Pipette und eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Die selbstdichtende Barriere bietet 100 % Schutz vor Aerosolen und flüssiger Kontamination. Dank fortschrittlicher Technologie mit niedriger Retention reduziert die hydrophobe innere Oberfläche dieser Spitzen deutlich den Probenverlust durch Adhäsion und maximiert die Probenrückgewinnungsrate.
  • Transparent, steril
  • Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Keimen, Endotoxinen, Pyrogenen und PCR-Hemmern
  • Verlängerte Spitzen verhindern durch den größeren Abstand des
More Product Information
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale