Filterspitzen, verlängert, ART™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2140-HR 2079-HR 2080-HR 2160P-HR
732-1140EA 71.5 EUR
732-1140 732-2398 732-2400 732-2406
Filterspitzen, verlängert, ART™
Pipettenspitzen
Diese Filterspitzen passen auf nahezu jede Pipette und eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Die selbstdichtende Barriere bietet 100 % Schutz vor Aerosolen und flüssiger Kontamination.
  • Transparent, steril
  • Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Keimen, Endotoxinen, Pyrogenen und PCR-Hemmern
  • Verlängerte Spitzen verhindern durch den größeren Abstand des Pipettenschafts zum Probenbehälter Kontaminierungen
  • Rackabdeckung kann von einem herkömmlichen abnehmbaren Deckel zu einem aufklappbarem Rack für einhändigen Zugriff auf die Spitzen umgewandelt werden
More Product Information
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)