Einkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Tacta
Lieferant: Sartorius
LH-729010 LH-729020 LH-729030 LH-729050 LH-729060 LH-729070 LH-729080 LH-729090
613-5478EA 359 EUR
613-5478 613-5479 613-5480 613-5481 613-5482 613-5483 613-5484 613-5485
Einkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Tacta
Pipetten Mikropipetten
Diese mechanische Pipette mit großem Display ist auf Komfort ausgerichtet. Tacta macht das Pipettieren mühelos und sicher mit präzisen und zuverlässigen Ergebnissen. Die Pipette ist aus sorgfältig ausgewählten Materialien gefertigt, wobei jede Komponente höchsten Ansprüchen gerecht wird.
  • Angenehm zu halten durch den ergonomisch geformten Griff
  • Geringer Kraftaufwand beim Pipettieren und Abwerfen der Spitzen verringern das Risiko arbeitsbedingter Erkrankungen der oberen Gliedmaßen (WRULD)
  • Das einzigartige Sartorius Optilock System bietet Flexibilität bei der Volumeneinstellung und -arretierung
  • Kontrollierter und leichtgängiger Spitzenabwurf mit der neuen Sartorius Optiject Technologie
  • Kalibrieranpassung gewährleistet zuverlässige Ergebnisse mit verschiedenen Flüssigkeiten
  • Leichte Reinigung, ermöglicht durch nur drei zu zerlegende Teile
  • Vollständig dampfsterilisierbar oder autoklavierbar
* Safe-Cone Plus Filter
Bestellinformation: Wird mit Einstellwerkzeug, vier Etiketten, Safe-Cone Filter (mit Ausnahme der 3- und 10 µl-Modelle), autoklavierbarem Fett (1 g), Pipettenhalter, Adapter für Karussellständer, QK-Zertifikat der gravimetrischen Prüfung gemäß ISO 8655-6 und Kurzanleitung geliefert.