Adenosin-5'-monophosphat Dinatriumsalz (AMP Dinatriumsalz) Hydrat ≥99%, Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
5′-AMP-Na2 hydrate
0215026425
0215026480
0215026405
ICNA0215026425EA
218
EUR
ICNA0215026425
ICNA0215026480
ICNA0215026405
Adenosin-5'-monophosphat Dinatriumsalz (AMP Dinatriumsalz) Hydrat ≥99%, Pulver
Adenosin-5'-monophosphat Dinatriumsalz (AMP Dinatriumsalz) Hydrat
Formel:
C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·H₂O Molecular Weight: 391,2 g/mol (anhy) |
MDL:
MFCD00065023 CAS-Nummer: 4578-31-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Synonyms | AMP; 5'-Adenylic acid; 5′-AMP-Na2 |
Form | White Powder |
Storage | Store at −0 °C. |
Optical Rotation | [α]20/D −43± 2°, c = 1% in 0,5 M Na2HPO4 (dry matter) (Lit.) |
pH | 7 (Lit.) |
Source | Yeast |