EDTA Trinatriumsalz Monohydrat, kristallines Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Trinatriumhydrogenethylendiamintetraacetat Monohydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Trinatriumsalz Monohydrat, Edetinsäure Trinatriumsalz Monohydrat, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Trinatriumsalz Monohydrat, Ethylendiamintetraessigsäure tri-Natriumsalz Monohydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Trinatriumsalz Monohydrat, EDTA-Na3 Monohydrat
0215108891
0215108890
ICNA0215108891EA
417
EUR
ICNA0215108891
ICNA0215108890
EDTA Trinatriumsalz Monohydrat, kristallines Pulver
EDTA Trinatriumsalz Monohydrat
Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt Hydrate White Crystalline Powder
- Presentation : White Crystalline Powder
- Solubility : Water soluble. Clear colorless to light yellow solution at 32gm plus 100mL of 1M sodium hydroxide.
- Auto Ignition : > 200 °C (DIN 51794)(Lit.)
Formel:
C₁₀H₁₃N₂Na₃O₈·1H₂O Molecular Weight: 376,21 g/mol Schmelzpunkt: 250 °C (Zers., Lit.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
10378-22-0 UN: 3077 ADR: ,III |
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test | Passes |