Quantus® Protect Xtra, Reinraumoveralls
Lieferant: VWR Collection
QNTS080-1PXWH0XSIDEA 0 EUR
QNTS080-1PXWH0XSID QNTS080-1PXWH00SID QNTS080-1PXWH00MID QNTS080-1PXWH00LID QNTS080-1PXWH0XLID QNTS080-1PXWH2XLID
Quantus® Protect Xtra, Reinraumoveralls
Arbeitskleidung
Diese Overalls werden aus dem Gewebe Protect Xtra hergestellt, einer Weiterentwicklung des Protect-Gewebes. Sie bestehen aus 100% gewobenem Polyester mit leitfähigem Garn (Webketten). Dieser Stoff wurde speziell für den Einsatz in kritischen Umgebungen entwickelt (z. B. Operationsräume, sterile Umgebungen).
  • Kappnähte für dichten und sicheren Abschluss
  • Kunststoffreißverschluss vorne mit doppelter Abdeckung
  • Stehkragen mit Druckknopfverschluss
  • Komfortabler Raglan-Ärmelschnitt mit verstellbarem elastischem Bund (innen)
  • Antistatische Trikotmanschetten an Arm- und Beinabschlüssen
  • Mit Lasche zur Befestigung von Stiften, Mobiltelefonen etc. (8×4 cm); Druckknöpfe auf der linken Brust für Polyester-Clipband
  • Einschließlich RFID-Chip
  • Autoklavierbar, bei ca. 134 °C / 5 Min.
Dank der PTFE-Oberfläche bieten die Overalls einen guten Spritzschutz gegen Flüssigkeiten und andere Kontaminationen. Der Stoff besitzt eine gute Zugfestigkeit und bietet eine sehr gute Widerstandskraft gegen mikrobielle Penetration.
Geeignet zur Verwendung in Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 5 bis 8. In Verbindung mit Quantus® Zwischenbekleidung: Geeignet zur Verwendung in Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 bis 4.
Gewicht: 98,3 g/m²
Bestellinformation: Auch in anderen Farben und Stilen erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.