Quantus® Protect Xtra, Reinraummäntel
Lieferant: VWR Collection
113-9942EA 0 EUR
113-9942 113-9943 113-9944 113-9945 113-9946 113-9947 113-9948 113-9949 113-9950
Quantus® Protect Xtra, Reinraummäntel
Arbeitskleidung
Diese Mäntel sind aus Protect Xtra-Gewebe gefertigt, einer Weiterentwicklung des Protect-Gewebes, das aus 100% Polyestergewebe mit leitfähigem Garn (Kettgarn) besteht. Dieser Stoff wurde speziell für kritische Umgebungen (Operationssäle, sterile Umgebungen) entwickelt. Dank der PTFE-Beschichtung bieten die Mäntel einen sehr guten Spritzschutz gegen Flüssigkeiten und andere Verunreinigungen. Das Gewebe hat eine gute Zugfestigkeit und bietet einen sehr guten Widerstand gegen das Eindringen von Mikroben.
  • Überlappende Nähte sorgen für gut abgedichtete und sichere Nähte
  • Druckknopfverschluss,