VWR® Traceable®, Kühlschrank-/Gefrierschrankthermometer mit USB-Datenprotokollierung
Lieferant: VWR Collection
620-2442EA 387 EUR
620-2442 620-2443
VWR® Traceable®, Kühlschrank-/Gefrierschrankthermometer mit USB-Datenprotokollierung
Thermometer Digitalthermometer
Thermometer mit Datenlogger mit benutzerdefinierbaren Zeitintervallen. Ideal zur Überwachung von Temperaturen in Kühlschränken und Gefriergeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren.
  • Benutzerdefiniertes Aufzeichnungsintervall von 1 Messung/Minute bis zu 1 Messung/24 Stunden
  • Rollierender Speicher speichert die letzten 1 000 000 Temperaturmessungen
  • Smart-Alarm ist ein visueller/akustischer Alarm, der auch dann weiterläuft, wenn der Normbereich wieder erreicht ist
  • Speichert bis zu 10 einzelne Alarmereignisse
  • Problemloser Datenabruf: Gerät kann während des Downloads und der Datenanalyse weiter in Verwendung bleiben
  • Statusanzeigen: Batterie schwach, voller Speicher, USB-Datenübertragung und Status von aktivem Alarm
  • Aufgezeichnete Daten (CSV-Datei) können über ein USB-Flash-Laufwerk (nicht mitgeliefert) vom Thermometer auf einen PC oder Mac übertragen werden
  • Hoch schlagfestes, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Standards: CE-Kennzeichnung. Erfüllt die aktuellen CDC-Anforderungen für die Aufbewahrung und Überwachung von Impfstoffen. Rückführbar auf NIST.
Lieferumfang: Lieferung mit RTD-Fühlern aus Platin, 316-Edelstahlmessfühler(n), Ständer, VELCRO® Klettband, Magnetstreifen, Wandbefestigung, Traceable®-Zertifikat und Batterien.