Sporizid, Contec® Sterile Prochlor
Lieferant: CONTEC
SBT102PC SBC502PC SBC102PC
141-1374EA 532 EUR
141-1374 141-1373 CONTSBC102PC
Sporizid, Contec® Sterile Prochlor
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Contec® ProChlor ist ein gebrauchsfertiges, sporizides Biozid auf Basis von stabilisierter hypochloriger Säure mit destilliertem Wasser. Es wurde speziell für Reinraume entwickelt.
  • Wirksam gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen, Viren und Sporen
  • Wirkung gegen Bacillus subtilis in 60 Sekunden mit dem Faktor log 6 spart Zeit bei der Biodekontaminierung
  • Die sterile Ausführung eignet sich ideal für die Verwendung in Reinräumen der Klassen A und B
  • Enthält keine quartären Ammoniumverbindungen und keine Tenside und hinterlässt dadurch wenig Rückstände
  • Zerstäuberflasche besitzt eine Strahl- und eine Zerstäuberoption – eine große Tröpfchengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet gute Flächenabdeckung
  • Doppelt verpackt mit längsseitiger Öffnung, damit der Beutel auch mit Handschuhen einfach geöffnet werden kann
  • Als nicht korrosiv klassifiziert und kann sicher in allen Bereichen des Reinraums genutzt werden
Contec Sterile ProChlor wird auf 0,2 Mikrometer filtriert und in einer Umgebung der Klasse A steril abgefüllt. Das sterile Produkt wird dann in vorbestrahlte Komponenten abgefüllt. Das Produkt ist doppelt verpackt und kann einfach in pharmazeutischen Reinräumen genutzt werden.
Bestellinformation: Eine nicht-sterile Ausführung ist ebenfalls erhältlich.
Lieferumfang: Es wird entweder als Zerstäuberflasche für kleine Bereiche oder als 1 l- oder 5 l-Behälter mit Deckel geliefert, wenn größere Mengen benötigt werden.
Verpackung: Doppelt in längsseitig aufreißbaren Beuteln verpackt.
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Nicht als Gefahrstoff klassifiziert, weshalb eine einfache persönliche Schutzausrüstung (PSA) ausreicht und keine besondere Entsorgung erforderlich ist.