Acetonitril, wasserfrei (max. 0,001% H₂O) ≥99,95% für die DNA-Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäurenitril
, Ethansäurenitril
, Ethannitril
, Methylcyanid
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
85501.500EA
0
EUR
85501.500
85501.290
85501.911
VWRC85501.321
85501.914
85501.320
85501.400
Acetonitril, wasserfrei (max. 0,001% H₂O) ≥99,95% für die DNA-Synthese
Acetonitril
Formel:
H₃CCN Molecular Weight: 41,05 g/mol Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: −45,7 °C Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 5 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001878 CAS-Nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt | Min. 99,95 % |
IR Spektrum | Entspricht |
Sauer reagierende Substanzen | Max. 0,001 meq/g |
Alkalisch reagierende Substanzen | Max. 0,0002 meq/g |
Färbung | Max. 10 APHA |
Verdampfungsrückstand | Max. 1 ppm |
Wasser | Max. 10 ppm |