Schnelltest-Kits, Silikat, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.14410.0001 1.18323.0002 1.14792.0001
1.14410.0001EA 152 EUR
1.14410.0001 1.18323.0002 1.14792.0001
Schnelltest-Kits, Silikat, MQuant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Schnelltests, visueller Farbvergleich.
  • Ergebnisse in ungefähr 1 Minute
  • Leichte Handhabung
  • Applikationsorientierte Messbereiche
  • Tragbar
  • Eine Reihe wirtschaftlicher Nachfüllpackungen (RP) ist verfügbar
MQuant® mit Farbkartenkomparator
Durch die Verwendung von Küvetten mit einer langen Schichtdicke sind die MQuant® (MCC) Testsätze besonders für die Messung geringer Konzentrationen geeignet (z.T. bis 0,005 mg/L). Diese Testsätze können für die Analyse von Trinkwasser, Brunnenwasser, Reinst- und Mineralwasser, Trinkwasseraufbereitung sowie für Kühl- und Kesselwasser eingesetzt werden.
MQuant® mit Farbscheibenkomparator MCD
Dank der Komparatorscheibe sind diese Testsätze besonders geeignet für die Analyse von getrübten und gefärbten Wässern. Die Komparatorscheibe ist ein praktisches und robustes Farbvergleichsgerät, das auch in feuchter Umgebung zuverlässige Messwerte liefert. Ideal für Proben von mittlerer bis hoher Konzentration in Anwendungen, die sich vom Testen von in Flaschen abgefülltem Wasser zu Abwasser- und anderen Industriewasseruntersuchungen erstrecken.
Lieferumfang: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht oder Drehscheiben-Komparator und eine ausführliche Bedienungsanleitung.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
M-Clarity Qualitätsstufe MQ100