Protein A- und Protein G-Spinplatten für das IgG-Screening, Pierce™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45202 45204
PIER45202EA 366 EUR
PIER45202 PIER45204
Protein A- und Protein G-Spinplatten für das IgG-Screening, Pierce™
Mikrotiterplatten Immunologie-Mikrotiterplatten
Pierce™ Protein A- und Protein G-Spinplatten für das IgG-Screening bieten ein Format für hohen Durchsatz zur schnellen Reinigung und das Screening von Antikörpern sowie für die Immunpräzipitation (IP). Jede Well der 96-Well-Spinplatte kann 10 bis 100 µl Serum-, Zellkulturüberstand oder Aszites-Flüssigkeitsproben verarbeiten.
Das Protein A- und das Protein G-Harz reinigen durch Bindung von IgGs, vor allem über ihre FC-Region, in einem Puffer, der die Wechselwirkung erleichtert. Nicht relevante Proteine wie Albumin und Transferrin werden durch Waschen entfernt und der gereinigte Antikörper wird dann unter Verwendung von Elutionsbedingungen mit niedrigem pH gewonnen.
Lieferumfang: Jedes Paket enthält 1 Platte (jede Vertiefung enthält 50 µl Harz für die Verarbeitung von 10 bis 100 µl Proben) und 3 Wasch-/Sammelplatten.