Viskositätsstandards
Lieferant: VWR Chemicals
85067.260EA 57.7 EUR
85067.260 85068.260 85069.260 85070.260 85071.260 85072.260 85073.260 85074.260 85075.260 85076.260 85324.260 85077.260 85078.260 85079.260 85081.260 85082.260 85083.260 85084.260 85085.260 85086.260 85087.260 85088.260 85089.260 85090.260 85091.260 85092.260 85093.260 85094.260 85095.260 85097.260 85098.260 85099.260 85100.260
Viskositätsstandards
Standards Viskosimetrie-Standards
Diese Standards können für die Kalibrierung, Kontrolle, Verifizierung, Qualifikation oder methodische Validierung von kinematischen oder dynamischen Viskositätsmessgeräten (manuell und automatisch) verwendet werden. Jeder Standard ist für kinematische Viskosität (mm²/s, cSt), dynamische Viskosität (cP) und Dichte (g/ml) bei verschiedenen Temperaturen zertifiziert.
  • Hergestellt aus hochwertigen, stabilen Ölen und Zusatzstoffen
  • Längere Haltbarkeitsdauer durch sichere Verpackung
  • Alle Standards sind auf das Newton'sche Fließverhalten ausgerichtet
Diese Standards lassen sich auf die ITS-90-Temperaturskala und den allgemein akzeptierten Primärstandardwert der Wasserviskosität bei 20 °C nachverfolgen, der nach ISO 3666 als 1,0034 mm²/s (cSt) definiert ist.
Standards: Zertifiziert nach ASTM D2162 mittels Ubbelohde-Viskosimeter und akkreditiert nach ISO 17025 für die Kalibrierung.