Phosphat-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.16978.0001 1.17942.0001
1.16978.0001EA 86.3 EUR
1.16978.0001 1.17942.0001
Phosphat-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Streifen für die Verwendung mit RQflex 10 plus und RQflex® 20.
  • Fast analysis with reliable results
  • Barcode calibration
  • Low analysis costs
  • Environmentally friendly