Brechungsindex-Standards,
Lieferant: VWR Chemicals
85133.015EA 83.6 EUR
85133.015 85134.015 85135.015 85136.015 85137.015 85138.015 85114.015 85115.015 85116.015 85117.015 85118.015 85119.015 85120.015 85121.015 85122.015 85123.015 85124.015 85125.015 85126.015 85127.015 85128.015 85129.015 85130.015 85131.015 85132.015
Brechungsindex-Standards,
Standards Refraktometrie-Standards
Der Brechungsindex wird mit Hilfe eines kalibrierten und temperaturgesteuerten Refraktometers überprüft.
  • Standards werden gravimetrisch auf Gewicht/Gewichtbasis hergestellt
  • Lösliche Stoffe (Saccharose) und Lösungsmittel (Wasser) werden auf einer kalibrierten Waage mit OIML-rückverfolgbaren Gewichten gewogen
Standards: Das Kalibrierzertifikat entspricht den Anforderungen der Norm ISO/IEC 17025.