Ammoniumcarbonat in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Ammoniumcarbonat, Hirschhornsalz
85328.180EA 74.9 EUR
85328.180 85328.260
Ammoniumcarbonat in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Gebrauchsfertige Testlösung (TS).
  • Hergestellt gemäß Arzneibuchanforderungen
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
  • USP 34 konform
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar
Formel: (NH₄)₂CO₃
Molecular Weight: 96.09 g/mol
Schmelzpunkt: 58
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010890
CAS-Nummer: 506-87-6
EINECS: 0
Merck Index: 13,00508