Ammoniumthiocyanat in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Ammoniumsulfocyanid, Ammoniumrhodanid
85331.180EA 50 EUR
85331.180 85331.260
Ammoniumthiocyanat in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Ammoniumthiocyanat
Gebrauchsfertige Testlösung (TS).
  • Hergestellt gemäß Arzneibuchanforderungen
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
  • USP 34 konform
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar
Formel: NH₄SCN
Molecular Weight: 76.12 g/mol
Schmelzpunkt: 150
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 0
Merck Index: 13,00564