Kupfer(II)sulfat 0.5 mol/l USP Testlösung (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Kupfersulfat
85343.180EA 49.7 EUR
85343.180 85343.260
Kupfer(II)sulfat 0.5 mol/l USP Testlösung (TS)
Kupfer(II)sulfat
Gebrauchsfertige Testlösung (TS).
  • Nach Richtlinien der Pharmakopoe produziert
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückverfolgbar und zertifiziert
  • Konform mit USP 34
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter vorhanden
Formel: CuSO₄
Schmelzpunkt: 200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
EINECS: 0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02722