Ammoniumeisen(III)sulfat USP Test Solution (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Eisen(III)ammoniumsulfat, Eisenammoniumalaun, Eisenalaun, Ammoniumeisenalaun
85346.180EA 35.8 EUR
85346.180 85346.260
Ammoniumeisen(III)sulfat USP Test Solution (TS)
Ammoniumeisen(III)sulfat
Formel: H₄FeNO₈S₂
Molecular Weight: 266,01 g/mol
MDL: MFCD00012019
CAS-Nummer: 10138-04-2