Glycerin Basenlösung USP Testlösung (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 1,2,3-Propantriol, Glycerol
85348.180EA 196 EUR
85348.180 85348.260
Glycerin Basenlösung USP Testlösung (TS)
Glycerin
Gebrauchsfertige Testlösung (TS).
  • Nach Richtlinien der Pharmakopoe produziert
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückverfolgbar und zertifiziert
  • Konform mit USP 34
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter vorhanden
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Molecular Weight: 92.09 g/mol
Siedepunkt: 290
Schmelzpunkt: 18,6
Dichte: 1.2102 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5
EINECS: 0
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM